Learn More
LABPLAS Dry Cellulose Sani-Sponge
Cellulose sponge for sampling surfaces.
Marke:  LABPLAS KSS-61105
Artikelnummer. 17950135
  • 605.00 CHF / 400 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • SANI-SPONGE
  • Dry sponge
  • Dimensions: 114 x 229 mm
  • Holds: 450 mL
Spezifikation
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit
Sterile
Name des Produkts
LABPLAS Dry Cellulose Sani-Sponge >