Learn More
Grant Instruments™ Trockenblockheizsystem, Serie BTD Artikelnummer.: 11456367
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Grant Instruments™ Trockenblockheizsystem, Serie BTD
Artikelnummer. 11456367
5 bis 100 °C
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
5 bis 100 °C
Artikelnummer. 11456367
Marke: Grant Instruments™ BTD
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BTD kompaktes und flexibles Blocksystem für schnelles und präzises Erwärmen von Mikroröhrchen bis zu 100 °C.
Der Grant BTD fasst eine Kombination aus vier Mikroröhrchengrößen gleichzeitig, und die schnelle Aufheizung ermöglicht einen schnellen Anwendungswechsel für maximale Flexibilität. Der Aluminiumblock ist in einer kompakten, eleganten Kunststoffform untergebracht, die langlebig, robust und leicht zu reinigen ist.
  • Digitale Temperaturregelung für optimale Präzision
  • Heizbereich bei Umgebungstemperatur +5 °C bis 100 °C
  • Leistungsstarke Heizung für schnelle Aufheizzeiten -25 °C bis 100 °C in nur 15 Minuten, 25 °C bis 37 °C in nur 4 Minuten
  • Stabilität ±0,1 °C, Gleichförmigkeit ±0,2 °C
  • Der Heizblock fasst Kombinationen von vier Mikroröhrchengrößen gleichzeitig, bis zu einer Gesamtzahl von 49 Röhrchen: 24 x 1,5/2,0 ml, 15 x 0,5 ml, 10 x 0,2 ml
  • Flexible Röhrchengrößen und schnelle Aufheizzeit ermöglichen einen schnellen Anwendungswechsel
  • Praktische integrierte Zeitschaltuhr für zeitempfindliche Inkubationen
  • Robuste, langlebige, leicht zu reinigende Kunststoffkonstruktion; kompakte Bauweise mit geringer Stellfläche
  • Zweizeiliges Display zur einfachen und präzisen Einstellung von Temperatur/Zeit und zur Überwachung des aktuellen Status während des Betriebs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 100 °C
Typ Trockenbadblock
Zur Verwendung mit (Anwendung) Life-science/Krebsforschung - DNA-Extraktionsinkubationen, DNA-Denaturierung, PCR, ELISA und Western Blotting, Molekularbiologie
Temperaturstabilität 0,1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ± 0,1 °C
Zeitschaltuhr 1 Minute bis 96 Stunden (in Schritten von 1 Minute)
Abmessungen (L x B x H) 230 x 210 x 110 mm
Länge (metrisch) 230 mm
Höhe (metrisch) 115 mm
Gewicht (metrisch) 2,8 kg
Spannung 120 oder 230 V
Wirkleistung 200 w
Frequenz 50 - 60 Hz
Name des Produkts
Grant Instruments™ Trockenblockheizsystem, Serie BTD >