Learn More
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Fraser-Halbmedium
Vereinfachen Sie die Nährmedienzubereitung in Lebensmittellabors mit diesem hochwertigen dehydrierten Medium im praktischen Beutelformat. Einfach öffnen, befüllen und entnehmen – so sparen Sie wertvolle Zeit im Labor.
Marke:  Thermo Scientific™ DB0895L
2365.50 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15249047
  • 2490.00 CHF / 5 Packungen
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klar, gelb
Dry-Bags halbkonzentrierte FRASER-Bouillon
Trockenkulturmedien
Gehäuse 20L
10°bis 30 °C
Dry-Bags™ mit Filter
5 Stück/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer253560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2025 Catalog NumberDB0895L
Chargennummer4488244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog NumberDB0895L
Chargennummer226481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog NumberDB0895L
Chargennummer176761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberDB0895L
Chargennummer785490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2024 Catalog NumberDB0895L
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Fraser-Halbmedium >