Learn More
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Fraser-Halbmedium
Vereinfachen Sie die Nährmedienzubereitung in Lebensmittellabors mit diesem hochwertigen dehydrierten Medium im praktischen Beutelformat. Einfach öffnen, befüllen und entnehmen – so sparen Sie wertvolle Zeit im Labor.
Marke:  Thermo Scientific™ DB0895V
1171.62 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13245739
  • 1595.00 CHF / 100 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klar, gelb
Dry-Bags halbkonzentrierte FRASER-Bouillon
Trockenkulturmedien
Gehäuse 20L
10°bis 30 °C
Dry-Bags™, ohne Filter
5 Stück/Packung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer251329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2025 Catalog NumberDB0895V
Chargennummer216814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberDB0895V
Chargennummer4474930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog NumberDB0895V
Chargennummer176762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberDB0895V
Chargennummer178706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog NumberDB0895V
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Fraser-Halbmedium >