Learn More
Oakton™ Hygro-Thermograph, Trommelschreiber
Ökonomisch und einfache Bedienung.
Marke:  Oakton™ 08368-80
Artikelnummer. 11708639
  • 57.50 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
55 7-Tage-Schreibstreifen, ∞ C-Diagrammpapier und eine Batterie Typ AA
Beschreibung
Beschreibung
  • Verwendet eine Feuchtigkeitssensorspule für genaue, konsistente Messwerte
  • Mit der integrierten LCD-Uhr in der Basisstation können Sie die Uhrzeit auf einen Blick anzeigen
  • Der Antrieb ist für Genauigkeit quarzgesteuert und arbeitet sechs Monate lang mit einer AA-Batterie
  • Abmessungen: 4.25 x 4.875 x 7.25 Zoll (L x B x H) (10.79 x 12.38 x 18.41 cm)
  • Versandgewicht: 3 lbs.
Bestellinformation
Stifte separat bestellen.
Spezifikation
Spezifikation
55 x 7-Tage-Schreibstreifen, Diagrammpapier und eine Batterie Typ AA
Erfassung und Aufzeichnung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur
Filzschreiber, rot
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oakton™ Hygro-Thermograph, Trommelschreiber > Ersatz-Stift Rot