Learn More
BRAND™ Tropfflasche mit Pipette
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
Beschreibung
- Aus bernsteinfarbenem Kalknatronglas
- Mit Tropfpipette und Gummibalg
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Kalknatronglas |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 150 mm |
Verschlussmaterial | Gummi |
Durchmesser (metrisch) | 55 mm |
Verschlusstyp | Geschliffener Verbindungsstopfen mit Gummikappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Tropfflasche mit Pipette >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur