Learn More
DWK Life Sciences Tropfflasche, Braun, Kalk-Soda-Glas, mit austauschbarer Klarglas-Pipette NS, komplett mit Pipettensauger
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
Beschreibung
Die Dosierung von Tropfen ist über eine Pipette möglich.
- UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
- Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
- Mit austauschbarer Normschliff-Klarglas-Pipette
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Beschreibung | aus Borosilicatglas 3.3 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung und Dispensierung von lichtempfindlichen Flüssigkeiten und Reagenzien |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Tropfflasche, Braun, Kalk-Soda-Glas, mit austauschbarer Klarglas-Pipette NS, komplett mit Pipettensauger >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur