Learn More
Kautex™ Tropferverschluss
Die Kautex™ Tropfverschlüsse mit Düse eignen sich für Enghalsflaschen aus LDPE. Verschlüsse und Flaschen werden zur Vereinfachung der Bestellung gemeinsam verpackt.
0.44 CHF - 44.85 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Enthält | Düse |
Produkttyp | Tropferverschluss |
Verschlusstyp | Tropfpipette |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15961421
|
Kautex™
2000072102 |
14 mm | 10/20/30 ml-Flasche |
28.55 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15951421
|
Kautex™
2000072101 |
18 mm | 50/100/200 ml-Flasche |
44.15 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15941421
|
Kautex™
2000072100 |
25 mm | 500 ml-Flasche |
44.85 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10199230
|
Kautex™
2000072100 |
25 mm | 500 ml-Flasche | N/A | ||||||
12624487
|
Kautex™
2000072103 |
28 mm | 1000/2000 ml-Flasche |
0.44 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Farbe: Naturfarben
- LPDE
- Tropfer mit Düse
Spezifikation
Naturfarben | |
Düse | |
Tropferverschluss | |
Tropfpipette |