Learn More
Buerkle™ Antrieb ohne Akku/Netzteil, Accu/EnergyOne .
Zur Unterstützung bei der Übertragung kleiner Mengen wässriger Medien bis zu 300 mPas aus Kanistern, Fässern und Enghalsbehältern ab einem Öffnungsdurchmesser von 32 mm.
Marke:  Buerkle™ 5900-3030
Artikelnummer. 11931641
  • 357.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Betrieb ohne Akku/Netzteil
  • Zur Verwendung mit Bürkle™ AccuOne/EnergyOne Pumpen
Spezifikation
Spezifikation
Antriebseinheit
AccuOne/EnergyOne Pumpe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Antrieb ohne Akku/Netzteil, Accu/EnergyOne . > Für AccuOne/EnergyOne Pumpe