Learn More
Drierite™, ohne Indikator, 8 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
94.67 CHF - 665.31 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10462411
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
219055000
500 g Glasflasche
94.67 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10185130
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
219050020
2 kg Kunststoffflasche
137.69 CHF
2 Kilogramm
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11954251
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
219050100
10 kg Kunststoff-Fass
665.31 CHF
10 Kilogramm
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorbent, Indikator
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Drierite]TS, without indicator
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Drierite™, ohne Indikator, 8 Mesh, Thermo Scientific Chemicals