Learn More
Drierite™, ohne Indikator, 20 bis 40 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
51.15 CHF - 194.97 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC-Name Calciumsulfat
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10582041
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
219074540
454 g Glasflasche
51.15 CHF
454 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10125230
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
219070023
2.3 kg Kunststoffflasche
194.97 CHF
2.30 Kilogramm
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorbent, Indikator
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-900-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WS6920000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • Drierite]TS, without indicator
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Drierite™, ohne Indikator, 20 bis 40 Mesh, Thermo Scientific Chemicals