Learn More
Drierite™, mit Indikator, 4 Mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10742071
Zum Warenkorb hinzufügen
Drierite™, mit Indikator, 4 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742071
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10742071
Marke: Thermo Scientific Acros 219085000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorbent, Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9, 7646-79-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Drierite™
Namenshinweis 4 mesh
Farbe Blau
Schmelzpunkt 1450.0°C
Physikalische Form Unregelmäßige Granulate oder Stückchen
Material Calcium Sulfate with Cobalt Chloride
Menge 500 g
Fieser 01,107
Merck Index 15, 1708
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
IUPAC-Name Calcium; Sulfat
Formelmasse 136.13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number219085000,219080100,219080020
ChargennummerA0467665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number219085000,219080100,219080020
ChargennummerA0467667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number219085000,219080100,219080020
ChargennummerA0467666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number219085000,219080100,219080020
ChargennummerA0464752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number219085000,219080100,219080020
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium sulfate, Cobalt(II) chloride
Name des Produkts
Drierite™, mit Indikator, 4 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >