Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR-Mastermix
Thermo Scientific DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase ist das Produkt der Wahl, wenn Sie eine gleichmäßige und stabile Amplifikation mit minimalen Optimierungsschritten anstreben
Marke: Thermo Scientific™ K9021
Includes: DreamTaq Hot Start Green PCR Master Mix, 2X; Wasser, nukleasefrei
Beschreibung
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Heißstart-DNA-Polymerase ist eine verbesserte Heißstart-Taq-DNA-Polymerase, die eine höhere PCR-Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Heißstart-Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet. DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase nutzt eine auf Antikörpern basierende Hemmung der DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und verhindert so die Amplifikation nicht spezifischer Produkte vor dem Amplifikationsschritt.Bessere Reaktionsergebnisse:
- Höhere Ausbeute von Target-Amplikons aus niedrigen Template-Mengen.
- Erhöhte Reaktionsspezifität durch zuverlässige Heißstart-Technologie.
- Größere Bandbreite an Amplikonlängen: routinemäßige Amplifikation von genomischen DNA-Fragmenten bis zu 6 kb.
Verbesserter Komfort:
- Einstellung der Reaktion auf Raumtemperatur.
- Minimierte Optimierung von Mg2+ Konzentration und Primer-Glühtemperaturen durch optimierten Reaktionspuffer.
- Vereinfachter Arbeitsablauf und minimierte Pipettierschritte mit 2X Master Mix-Format.
Genauigkeit (vs Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
Spezifikation
Enthält: • 4 x 1,25 ml DreamTaq Hot Start PCR Master Mix (2X) • 4 x 1,25 ml Nuklease-freies Wasser Lagerung bei -5 bis -30 °C. |
|
DreamTaq DNA-Polymerase | |
200 Reaktionen | |
Heißstart-PCR | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
Green |
Niedrig | |
Standard | |
Nass- oder Trockeneis | |
2X | |
200 Reaktionen | |
SuperMix oder Master Mix |