Learn More
Thermo Scientific™ DRAQ5™ Fluoreszenzsondenlösung (5 mM)
Färben Sie lebende oder fixierte Zellen mit diesem tiefroten DNA-Farbstoff.
446.00 CHF - 3300.00 CHF
Spezifikation
Zellpermeabilität Membrangängig
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellbildgebung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11863865
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
62251
200 μl
806.00 CHF
200 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11895005
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
62252
1 ml
3300.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11820154
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
62254
50 μl
446.00 CHF
50 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Färbemittel lebender oder fixierter Zellen mit der Thermo Scientific™ DRAQ fluoreszierenden Sonde, einem tiefroten DNA-Färbemittel.
Zellbasierte Fluoreszenz-Assays, wie Durchflusszytometry, In-Cell ELISA, Fluoreszenzmikroskopie und High-Content-Bildgebung erfordern eine fluoreszierende Markierung zur Identifizierung einzelner Zellen. Bei der Verwendung mehrerer fluoreszierender Sonden zur Erkennung von unterschiedlichen zellulären Targets oder Aktivitäten, muss jede Sonde ein von den anderen Sonden unterschiedliches Fluoreszenz-Spektrum aufweisen. Die blau fluoreszierenden DNA-bindenden Sonden Hoechst und DAPI werden häufig verwendet. Allerdings können diese Sonden nicht verwendet werden, wenn keine UV-Beleuchtung verfügbar ist oder andere blau emittierende fluoreszierende Sonden verwendet werden. Daher sind nukleäre Sonden, die eine andere Farbe als Blau emittieren, gut geeignet für die Zellidentifizierung und -zählung sowie für die Bestimmung der nukleären Morphologie und des DNA-Gehalts.
  • Aufgrund der Anregung und Emission im tief roten Bereich kann die DRAQ5 fluoreszierende Sonde gleichzeitig mit vielen anderen Fluorophoren verwendet werden und ist ideal für Zellen geeignet, die Fusionsproteine des grün fluoreszierenden Proteins (GFP) exprimieren
  • Mit vielen vorhandenen Protokollen über eine breite Palette von Geräte-Plattformen kompatibel
  • Emittiert im tief roten Bereich, ist lipophil und durchdringt Zell- und Kernmembranen in lebenden und fixierten Zellen für eine schnelle DNA-Färbung
  • Der Farbstoff ist wasserlöslich, wird einsatzbereit geliefert und erfordert keine RNase, Zelllyse, oder Waschschritte, so dass er mit Automatisierung kompatibel ist
  • Da das DNA-Färbemittel stöchiometrisch ist, kann die DRAQ5 fluoreszierende Sonde für die Analyse des DNA-Gehalts in Zellproliferationsstudien verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Membrangängig
Bei 4 °C lagern.
Zellbildgebung
Fluoreszenzsondenlösung
681 nm
Flüssig
> 99 %
Zellkern, Zytosol, Zytoplasma
Rot
Fluoreszent
Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät
Membrangängig
647 nm
Pierce™
Bei Arbeitskonzentrationen in Wasser und gebräuchlichen Puffern löslich
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DRAQ5™ Fluoreszenzsondenlösung (5 mM)