Learn More
Invitrogen™ EBioscience™ DRAQ5™
Anthrachinon-Farbstoff mit hoher Affinität für doppelsträngige DNA. Es ist ein membrandurchlässiger Farbstoff, der lebende oder fixierte/tote Zellen kennzeichnen kann.
Marke: Invitrogen™ 65-0880-96
505.18 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In der Durchflusszytometrie kann dieser Farbstoff zur Unterscheidung von kernhaltigen und kernlosen Zellen verwendet werden.
- DRAQ5™ bindet DNA stöchiometrisch und kann daher auch zur Erkennung des Gehalts an Kern-DNA bei der Analyse von Ploidegrad und Zellzyklus verwendet werden. In der Fluoreszenzmikroskopie kann der Farbstoff zur Gegenfärbung der Zellkerne verwendet werden.
- Angeregt durch Wellenlängen von 488 bis 647 nm
- Für die Mikroskopie/Bildgebung werden Anregungsquellen von 633 oder 647 nm empfohlen.
- In der Durchflusszytometrie kann dieser Farbstoff bei Anregung mit 488 nm anhand von Filtersätzen für PerCP-eFluor™ 710 oder PerCP-Cy5.5 (dichroitischer Spiegel 685LP und Bandpass 710/50) nachgewiesen werden. Bei Anregung mit 633 nm kann der Farbstoff anhand von Filtersätzen für APC (Bandpass 660/20) nachgewiesen werden.
- Für die Zellzyklus-/DNA-Analyse wird ein Filter mit höherer Wellenlänge empfohlen, z. B. ein 710LP oder ein Filterset für PE-Cy7 (dichroitischer Spiegel 735LP und Bandpass 780/60), um einen optimalen VK für die G1- und G2/M-Peaks zu erzielen.
- Aufgrund seiner breiten Anregungs- und Emissionseigenschaften wird DRAQ5™ nicht in Kombination mit anderen fern-roten Fluorochromen empfohlen, die von den Laserlinien 488 oder 633 nm angeregt werden. Dazu gehören PE-Cy7, PerCP-eFluor™ 710, PerCP-Cy5.5, APC, Alexa Fluor™ 647, Alexa Fluor™ 700, APC-eFluor™ 780 und Äquivalente (APC-Alexa Fluor™ 750 und APC-Cy7).
Spezifikation
Rot | |
Immunhistochemie (IHC), Durchflusszytometrie | |
Farbstoff | |
eBioscience™ |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop | |
488-647⁄633-710 | |
200 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
536DR50200 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | 65-0880-96 |
537DR50200 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | 65-0880-96 |
602DR50200 | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | 65-0880-96 |