Learn More
Sartorius™ Stützsieb
Replacement Screens are constructed of PTFE-coated stainless steel and are for use with Sartorius™ Series 16316 Glass Holders for 50 mm/47 mm Vacuum Filtration Membranes.
70.10 CHF - 166.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Filterhalter
Material PTFE-beschichteter Edelstahl
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vakuumfiltration
Aufnahmevermögen Sartorius™ 16316 Glass Vacuum Filtration Holders for 50 mm/47 mm Membrane Filters
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10335001
Unterlagen ansehen
Sartorius™
6983007
Haltegitter
166.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10350142
Unterlagen ansehen
Sartorius™
6983010
Drain Screen
70.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Product Type: Screen
  • Material: PTFE-Coated Stainless Steel
  • For Use With (Equipment): Sartorius™ 16316 Glass Vacuum Filtration Holders for 50 mm/47 mm Membrane Filters
Spezifikation
Spezifikation
Filterhalter
Unsteril
Sartorius™ 16316 Glass Vacuum Filtration Holders for 50 mm/47 mm Membrane Filters
PTFE-beschichteter Edelstahl
Vakuumfiltration