Learn More
Sartorius™ Stützsieb
Replacement Screens are constructed of PTFE-coated stainless steel and are for use with Sartorius™ Series 16316 Glass Holders for 50 mm/47 mm Vacuum Filtration Membranes.
Marke: Sartorius™ 6983010
48.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Product Type: Screen
- Material: PTFE-Coated Stainless Steel
- For Use With (Equipment): Sartorius™ 16316 Glass Vacuum Filtration Holders for 50 mm/47 mm Membrane Filters
Spezifikation
Filterhalter | |
Unsteril | |
Sartorius™ 16316 Glass Vacuum Filtration Holders for 50 mm/47 mm Membrane Filters |
PTFE-beschichteter Edelstahl | |
Vakuumfiltration | |
Drain Screen |