Learn More
Labconco™ Ablassschlauchstopfen
Der Ablassstopfen passt für FreeZone Gefriertrockner mit einziehbarem Ablaufschlauch.
Marke: Labconco™ 7728000
6.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Ablassstopfen passt für FreeZone Gefriertrockner mit einziehbarem Ablaufschlauch.
- Nicht kompatibel mit Modellen, die nach 2005 erstellt wurden.
Spezifikation
Stopfen | |
-15°bis +30 °C | |
1,37 in. | |
1,38 in. |
Bis zu 18 l | |
Polypropylen | |
34,8 mm | |
35 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Ablassschlauchstopfen > Bis zu 18 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur