Learn More
Justrite™ SAMMELBEHAELTER 10L MIT TRICHTER TRICHTER
Marke: Justrite™ 10904
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
10 L |
JTT001 International Catalogue May 2010
DateigrößeVersion: 6.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ SAMMELBEHAELTER 10L MIT TRICHTER TRICHTER > Kapazität: 10 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur