Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Stickstoffdioxid
Kostengünstige und zuverlässige Methode zur Messung toxischer Gase und Dämpfe am Arbeitsplatz
Marke:  Dräger™ 8103631
Artikelnummer. 15594933
  • 178.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Kostengünstige und zuverlässige Methode zur Messung toxischer Gase und Dämpfe am Arbeitsplatz
Dräger-Röhrchen™ mit der Pumpe accuro™ liefern genaue Ergebnisse mit einer Standardabweichung von ±10 %. Dies liegt an dem gleichmäßigen Volumen der Blasebalgpumpe und der Qualität, die durch die individuelle Kalibrierung jeder Charge von Dräger-Röhrchen erreicht wird. Diese werden in regelmäßigen Abständen chargengeprüft, um die Genauigkeit über die gesamte Lebensdauer der Röhrchen zu gewährleisten.
  • Messbereich: 0.1 bis 30 ppm
Spezifikation
Spezifikation
0,1 bis 30 ppn
Stickstoffdioxid 0.1/a
0.1 bis 30 ppm
10/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Stickstoffdioxid > Messbereich: 0.1 bis 30 ppm