Learn More
Dräger™ Dräger-Röhrchen DR Salzsäure 0,2/A
Kostengünstige und zuverlässige Methode zur Messung toxischer Gase und Dämpfe am Arbeitsplatz
Marke:  Dräger™ 8103481
114.37 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12784698
  • 221.00 CHF / 1 Stück
Outlet Corner
Aktionscode 24097 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
Dräger-Röhrchen™ mit der Pumpe accuro™ liefern genaue Ergebnisse mit einer Standardabweichung von ±10 %. Dies liegt an dem gleichmäßigen Volumen der Blasebalgpumpe und der Qualität, die durch die individuelle Kalibrierung jeder Charge von Dräger-Röhrchen erreicht wird. Diese werden in regelmäßigen Abständen chargengeprüft, um die Genauigkeit über die gesamte Lebensdauer der Röhrchen zu gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
0,2 bis 20 ppm
< 15 mg H2O/l
10/2
ca. 2/0,4 min
Kurzzeit
Salzsäure 0.2/a
0.2 bis 20 ppm
10/Packung
5 bis 40 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Dräger-Röhrchen DR Salzsäure 0,2/A > Kurzzeit-Detektorröhrchen: Salzsäure