Learn More
BRAND™ Standfuß für Titrierapparat nach Dr. Schilling, für 10 - 15 ml
Zur Verwendung mit automatischen Schilling Büretten Fasst eine 500 ml-Kunststoffflasche mit einem Durchmesser von 74 bis 76 mm.
Marke:  BRAND™ 23725
7.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10514011
  • 7.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit automatischen Schilling Büretten
  • Fasst eine 500 ml-Kunststoffflasche, Durchmesser .74 bis 76 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schilling Flasche für automatische Büretten, 500ml
Plastikflaschen (Basis)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Standfuß für Titrierapparat nach Dr. Schilling, für 10 - 15 ml > Plastikflasche (Base)