Learn More
Draeger Safety DrögerSensor™ XXS CO LC
Dräger Sicherheits-DrögerSensor™ XXS CO LC erkennt CO mit 1 ppm-Auflösung für die Verwendung mit Multi-Gas-Monitoren der X-am™ 5600 Serie.
Marke:  Draeger Safety 6813210
Artikelnummer. 15600899
  • 484.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • 0–2000 ppm-Gasdetektor-Sensor
  • Erkennt CO mit einer Auflösung von 1 ppm
  • Zur Verwendung mit X-am™ Multi-Gas Monitoren der Serie 5600
Spezifikation
Spezifikation
CSA-zertifiziert, MED-zugelassen
Multigas-Detektoren der Serie X-am 5600
1 ppm
Kohlenmonoxid
0 bis 2000 ppm
-20°bis +50 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Draeger Safety DrögerSensor™ XXS CO LC > Messbereich:0 bis 2.000 ppm