Learn More
Dräger™ X-act™ 5000 Automatic Tube Pump: Chargers
130.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Typ Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Typ Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
13537270
Unterlagen ansehen
Dräger™
4523545
15,2 x 15,2 x 15,2cm (6 x 6 x 6 in.) Ladegerät mit Wandhalterung 110/230VAC
130.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Spezifikation
41 bis 104 °F
5 bis 40 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ X-act™ 5000 Automatic Tube Pump: Chargers