Learn More
Dräger™ Ersatzsensor für Schwefeldioxid
Sensor zur Verwendung mit X-am 7000 Multi-Gas-Monitor
Marke:  Dräger™ 6809160
Artikelnummer. 15179992
  • 1235.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Messbereich: 0-50
  • Nachweis von: SO2
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
Spezifikation
Schwefeldioxid (XS)
0 bis 50
0,1
-40 ° bis +50 °C
10 bis 90 %
700 bis 1300 mbar
-40 bis +122 °F
1 Jahr
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Ersatzsensor für Schwefeldioxid > Schwefeldioxidrepl. Sensor