Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Wasserdampf
Detektorröhrchen
186.00 CHF - 278.00 CHF
Produktcode | Marke | Gemessene Komponenten | Röhrchentyp | Messbereich | Reaktionszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gemessene Komponenten | Röhrchentyp | Messbereich | Reaktionszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10318562
|
Dräger™
6728531 |
Wasserdampf | Wasserdampf 5/a-p | 5 bis200 | 25 min |
192.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15242770
|
Dräger™
8103031 |
Wasserdampf | Wasserdampf 3/a | 3 bis 60 | Nicht anwendbar |
186.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10443922
|
Dräger™
8101321 |
Wasserdampf | Wasserdampf 0.1/a | 0.05 bis 1 | 1,5 min |
249.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10729314
|
Dräger™
8101781 |
Wasserdampf | Wasserdampf 1/b | 20 bis 40 mg/l | 20/40 Sek. |
278.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10296602
|
Dräger™
8103061 |
Wasserdampf | Wasserdampf 20/a-P | 20 bis 1500 | 10 bis 5 min |
268.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10062541
|
Dräger™
CH23401 |
Wasserdampf | Wasserdampf 0,1 | 1 bis 40 | 2 min |
240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Detektorröhrchen
Glasdetektorröhrchen sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial gefüllt (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) und mit einem Indikatorreagenz imprägniert. Das Reagenz zeigt eine kolorimetrische Indikation bei Vorhandensein eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols. Konzentrationen können direkt durch Farbänderung der Skala abgelesen werden, die auf das Röhrchen aufgedruckt ist. Röhrchen sind hermetisch verschlossen. Die meisten besitzen eine Haltbarkeit von zwei Jahren (Lagerung bei Raumtemperatur). Lieferbar in Zehnerpackungen.
Hinweis: Einige Tests erfordern zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen. Diese Röhrchen liegen der 10er-Box bei, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen verringert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen wird in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch vom Fisher Scientific™ Kundenservice.
Spezifikation
Wasserdampf | |
10 |