Learn More
Dräger™ Pac™ III Sensoren
Schnelle und präzise Reaktionen auf gefährliche Gaskonzentrationen
835.00 CHF
Produktcode | Marke | Gemessene Komponenten | Messbereich | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gemessene Komponenten | Messbereich | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11362080
|
Dräger™
6809130 |
Sauerstoff (XS) | 0 bis 25 % | 3 Jahre |
835.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15155187
|
Dräger™
6809110 |
Schwefelwasserstoff (XS) | 0 bis 100 | 3 Jahre |
835.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Pac™ III Einzelgasmonitoren
Spezifikation
700 bis 1300 mbar |