Learn More
Dräger™ Kohlenmonoxid(CO2)-XXS-Ersatzsensor
XXS Ersatzsensor, für den Einsatz mit Pac 7000, X-am 5000 Multigasdetektoren.
Marke:  Dräger™ 6810889
Artikelnummer. 15348606
  • 835.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Messbereich: 0 bis 5 Vol.-%
  • Auflösung: 0.1 Vol.-%
  • Kohlenstoffdioxid (CO2)
Spezifikation
Spezifikation
Kohlendioxid
PAC 7000, X-am 5000 Multigas-Detektoren
Ersatzsensor
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kohlenmonoxid(CO2)-XXS-Ersatzsensor > Kohlenmonoxid(CO2)-XXS-Ersatzsensor