Learn More
Dräger™ Anschlusshalterung für Gasdetektoren der Serien Pac™ 1000, 3500, 5500 und 7000
Zubehör für Gasdetektoren der Pac Serie
Marke:  Dräger™ 8318587
Artikelnummer. 15120629
  • 385.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: USB-Kabel
Beschreibung
Beschreibung
  • Ermöglicht den Anschluss eines beliebigen Pac-Detektors an einen PC
Spezifikation
Spezifikation
304.8 x 20.32 x 2.5 cm (10 x 8 x 1 in.)
Verbindungshalterung
2,5 cm
304,8 cm
20,32 cm
Gasdetektoren der Serien Pac 1000, 3500, 5500 und 7000
1 in.
10 ft.
8 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Dräger™ Anschlusshalterung für Gasdetektoren der Serien Pac™ 1000, 3500, 5500 und 7000 > Verbindungshalterung