Learn More
Dräger™ CMS-Chips: Vinylchlorid
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
242.00 CHF - 252.00 CHF
Spezifikation
Luftdruck | 700 bis 1100 hPa |
---|---|
Typ | Vinylchlorid CMS Chip |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 1 bis 30 mg/l |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 104 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 40 °C |
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12354649
|
Dräger™
6406230 |
Vinylchlorid CMS Chip | 10 bis 250 | 45 bis 100 s | 1 bis 30 mg/l |
242.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12344649
|
Dräger™
6406170 |
Vinylchlorid CMS Chip | 0.3 bis 10 | 30 bis 420 s | 1 bis 30 mg/l | N/A | ||||||
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 30 mg/l | |
0 bis 40 °C |
Vinylchlorid CMS Chip | |
32 bis 104 °F |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ CMS-Chips: Vinylchlorid