Learn More
Dräger™ CMS Chips: Petroleum Hydrocarbons
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
226.00 CHF - 317.00 CHF
Spezifikation
Luftdruck | 700 bis 1100 hPa |
---|---|
Typ | Erdölkohlenwasserstoff CMS Chip |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 1 bis 30 mg/l |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 104 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 40 °C |
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12324639
|
Dräger™
6406270 |
Erdölkohlenwasserstoff CMS Chip | 100 bis 3000 | 30 bis 110 s | 1 bis 30 mg/l |
226.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10446301
|
Dräger™
6406200 |
Erdölkohlenwasserstoff CMS Chip | 20 bis 500 | 150 bis 330 s | 1 bis 30 mg/l |
317.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 30 mg/l | |
0 bis 40 °C |
Erdölkohlenwasserstoff CMS Chip | |
32 bis 104 °F |