Learn More
Dräger™ CMS Chips: Petroleum Hydrocarbons
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke:  Dräger™ 6406200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10446301
  • 317.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Spezifikation
700 bis 1100 hPa
1 bis 30 mg/l
150 bis 330 s
0 bis 40 °C
Erdölkohlenwasserstoff CMS Chip
20 bis 500
32 bis 104 °F