Learn More
Dräger™ CMS-Chips: Phosgen
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke:  Dräger™ 6406340
Artikelnummer. 12334639
  • 266.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Spezifikation
700 bis 1100 hPa
1 bis 30 mg/l
90 bis 420 s
0 bis 40 °C
Phosgen CMS Chip
0.05 bis 2
32 bis 104 °F
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ CMS-Chips: Phosgen > Phosgen 0.05 bis 2.0 ppm