Learn More
Dräger™ CMS Chips: Kohlendioxid
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
218.00 CHF - 233.00 CHF
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Kohlenstoffdioxid CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 30 mg/l
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Messbereich Reaktionszeit Luftfeuchtigkeitsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Messbereich Reaktionszeit Luftfeuchtigkeitsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
10669285
Unterlagen ansehen
Dräger™
6406190
Kohlenstoffdioxid CMS Chip 200 bis 3000 60 bis 260 s 1 bis 30 mg/l
233.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10573612
Unterlagen ansehen
Dräger™
6406070
Kohlenstoffdioxid CMS Chip 1000 bis 25000 25 bis 140 s 1 bis 30 mg/l
220.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12314143
Unterlagen ansehen
Dräger™
6406210
Kohlenstoffdioxid CMS Chip 1 bis 20 % 12 bis 120 s 1 bis 30 mg/l
218.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
 Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Spezifikation
700 bis 1100 hPa
1 bis 30 mg/l
0 bis 40 °C
Kohlenstoffdioxid CMS Chip
32 bis 104 °F