Learn More
Dräger™ CMS Chips: Kohlendioxid
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke: Dräger™ 6406070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 30 mg/l | |
25 bis 140 s | |
0 bis 40 °C |
Kohlenstoffdioxid CMS Chip | |
1000 bis 25000 | |
32 bis 104 °F |