Learn More
Dräger™ CMS Chips: Ammoniak
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
220.00 CHF - 288.00 CHF
Spezifikation
Luftdruck | 700 bis 1100 hPa |
---|---|
Typ | Ammoniak CMS Chip |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 104 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 40 °C |
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12394599
|
Dräger™
6406550 |
Ammoniak CMS Chip | 0.2 bis 5 | 100 bis 600 s | 1 bis 30 mg/l |
288.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10426301
|
Dräger™
6406130 |
Ammoniak CMS Chip | 2 bis 50 | 15 bis 140 s | 1 bis 40 mg/l |
228.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10436301
|
Dräger™
6406020 |
Ammoniak CMS Chip | 10 bis 150 | 15 bis 50 s | 1 bis 40 mg/l |
220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
Ammoniak CMS Chip | |
32 bis 104 °F | |
0 bis 40 °C |