Learn More
Dräger™ CMS Chip-Messsystem
Verwendet einen Analysator und substanzspezifische Chips, um genaue und zuverlässige Messungen der Gas- und Dampfkonzentrationen zu erhalten
1215.00 CHF - 2039.82 CHF
Includes: Im Lieferumfang sind eine Tragetasche und Batterien enthalten. Optionales Fernbedienungssystem (separat erhältlich) mit einer zusätzlichen Pumpe, einem Schraubendreher und einem 3 m (9 ft) langen Verlängerungsschlauch für Probenkontaminanten in schwer zugänglichen Bereichen.
Benötigt: CMS-Chips (separat zu erwerben)
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10629932
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Dräger™
6405300
CMS-Analysegerät Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12394649
Unterlagen ansehen
Dräger™
6405060
CMS-Fernbedienungssystem
1215.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Barcode auf jedem Chip enthält spezifische Informationen wie Gasart, Messbereich und andere für die Messauswertung erforderliche Parameter. Wenn ein Chip in den Analysator eingesetzt wird, wird der Barcode eingelesen und interpretiert. Wählen Sie aus mehr als 50 austauschbaren Chips (separat erhältlich).
  • Das massenflussgeregelte Pumpensystem zieht einen konstanten Probenfluss durch den Chip und gleicht Druckschwankungen aus.
  • Einfache Verwendung mit einfachen Menübefehlen und Bedienung per Tastendruck.
  • Der Chip enthält 10 Messkanäle, die mit einem stoffspezifischen Reagenz gefüllt sind, das eine schnelle Reaktion mit dem Kontaminanten ermöglicht.
  • Die intelligente Interaktion gewährleistet eine hohe Genauigkeit.
  • Der Datenschreiber liefert Kontaminanten, Konzentration, Datum, Uhrzeit und Ort; Speicherung von bis zu 50 Messungen.
Bestellinformation
Das kompakte, robuste Gehäuse misst L x B x H ca. 3.8 x 8.9 x 20.3 cm (1.5 x 3.5 x 8 Zoll). Nettogewicht: 1.63 lbs. (730g). Benötigt vier AA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten).
Certifications
Eigensicher und zertifiziert nach UL-, MSHA- und CENELEC-Normen. (Gemäß UL und CSA als eigensicher eingestuft für die Verwendung mit Klasse I, Div. 1, Gruppen A-D, T4.)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ CMS Chip-Messsystem