Learn More
Abnova™ DPYD/CEN1p-FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FG0219.200uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
DHP, DHPDHASE, DPD, MGC132008, MGC70799 | |
1806 | |
200 μl |
Tube | |
Dihydropyrimidin-Dehydrogenase | |
DPYD | |
DNA/RNA | |
Flüssigkeit |