Learn More
Dowex™ 1X8 100 bis 200 (Cl), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369075
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dowex™ 1X8 100 bis 200 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369075
1000 g, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11369075
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14257.0B
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Dowex™ 1X8 100-200 (Cl) is used as an absorbent in solid phase extraction. It is used in anion-exchange chromatography for separation. It also finds application in fine chemical processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex|r 1X8 100-200 (Cl) wird als Absorptionsmittel bei der Festphasenextraktion verwendet. Es wird in der Anionenaustausch-Chromatographie zur Trennung verwendet. Es findet auch Anwendung in der Feinchemikalienverarbeitung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12627-85-9
Summenformel C29H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 432.05
MDL-Nummer MFCD00132718
InChI-Schlüssel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
IUPAC-Name 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 1X8 100-200 (Cl)
Geruch Amine-like
Menge 1000 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0468057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerL14257.30,L14257.18,L14257.0B
ChargennummerA0462547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerL14257.30,L14257.18,L14257.0B
ChargennummerA0460190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerL14257.30,L14257.18,L14257.0B
ChargennummerZ28J006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 ArtikelnummerL14257.30,L14257.18,L14257.0B
Chargennummer10224593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 ArtikelnummerL14257.30,L14257.18,L14257.0B
Name des Produkts
Dowex™ 1X8 100 bis 200 (Cl), Thermo Scientific Chemicals >