Learn More
Schneider Gerd™ Beidseitiger Spatel
Dieser Spatel eignet sich für verschiedenste pharmazeutische Anwendungen. Schneider Gerd™ Doppelspatel eignen sich optimal für den Einsatz mit vielen verschiedenen Verbindungen.
Marke: Schneider Gerd™ 8301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Zwei Endformen bieten eine erhöhte Vielseitigkeit
- Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
1/Packung | |
8 mm | |
130 mm |
Doppelspatel | |
130 x 8 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schneider Gerd™ Beidseitiger Spatel > Länge:130mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur