Beschreibung
Distilled water is produced by boiling water and then condensing the vapor into a clean container, leaving solid contaminants behind. Double-distilled water produces an even higher level of purification. It is prepared by slow boiling the uncontaminated condensed water vapor from a prior slow boiling.
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | 0°C |
Siedepunkt | 100°C |
Formelmasse | 18.016g/mol |
Gefiltert durch | LF < 5μS |
Behandlung(en) | Double-Distilled |
Dichte | 1.00g/mL |
Menge | 10 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Doppelt destilliertes, Pyrogen-freies Wasser >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur