Learn More
Dotriacontan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450.88 g/mol
43.30 CHF - 391.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 544-85-4 |
---|---|
Summenformel | C32H66 |
Molekulargewicht (g/mol) | 450.88 |
MDL-Nummer | MFCD00009411 |
InChI-Schlüssel | QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h |
PubChem CID | 11008 |
ChEBI | CHEBI:36020 |
IUPAC-Name | Dotriacontan |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10230743
|
Thermo Scientific Acros
117690050 |
5 g | Glasflasche |
43.30 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10162190
|
Thermo Scientific Acros
117690250 |
25 g | Kunststoffflasche |
132.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10145203
|
Thermo Scientific Acros
117691000 |
100 g | Kunststoffflasche |
391.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
544-85-4 | |
450.88 | |
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N | |
11008 | |
Dotriacontan |
C32H66 | |
MFCD00009411 | |
n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h | |
CHEBI:36020 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
Spezifikation
Dotriacontane | |
544-85-4 | |
Grau nach Weiß | |
247°C | |
97% | |
CH3(CH2)30CH3 | |
n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h | |
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N | |
Dotriacontan | |
11008 | |
450.86 | |
Glänzende Flocken |
97% | |
67°C to 72°C | |
467°C | |
Echt | |
C32H66 | |
MFCD00009411 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in ethyl ether,very soluble in benzene | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | |
450.88 | |
CHEBI:36020 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 208-881-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse JT2360000
missing translation for 'tsca' : TSCA