Learn More
Dotriacontan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10230743
Verfügbar ab: 26-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dotriacontan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10230743 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10230743
Marke: Thermo Scientific Acros 117690050
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-85-4
Summenformel C32H66
Molekulargewicht (g/mol) 450.88
MDL-Nummer MFCD00009411
InChI-Schlüssel QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
PubChem CID 11008
ChEBI CHEBI:36020
IUPAC-Name Dotriacontan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dotriacontane
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Farbe Grau nach Weiß
Siedepunkt 467°C
Flammpunkt 247°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)30CH3
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in ethyl ether,very soluble in benzene
Formelmasse 450.86
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Glänzende Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number117691000,117690050,117690250
ChargennummerA0453450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number117691000,117690050,117690250
ChargennummerA0452718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2023 Catalog Number117691000,117690050,117690250
ChargennummerA0449191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number117691000,117690050,117690250
ChargennummerA0397689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number117691000,117690050,117690250
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-26
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Name des Produkts
Dotriacontan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >