Learn More
Socorex™ Dosys Dispensierkanüle aus Edelstahl
5.35 CHF - 31.80 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Stainless Steel |
Produkttyp | Spenderkanüle |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10039502
|
Socorex™
370.0840 |
0,8 mm |
31.80 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10282503
|
Socorex™
370.1250 |
1,2 mm |
5.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Stainless Steel | |
Spenderkanüle |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Dosys Dispensierkanüle aus Edelstahl