Learn More
Hanna Instruments™ Dosierpumpe
404.00 CHF - 851.00 CHF
Spezifikation
Gesamthöhe (metrisch) | 150 mm |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 180 mm |
Max. Temperatur (metrisch) | 45 °C |
Gewicht (metrisch) | 4 kg |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10601742
|
Hanna Instruments™
BL7-2 |
7 l/h |
851.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10345721
|
Hanna Instruments™
BL5-2 |
5 l/h |
404.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11850164
|
Hanna Instruments™
BL1.5-2 |
1,5 l/h |
662.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10274131
|
Hanna Instruments™
BL10-2 |
10 l/h |
417.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10458822
|
Hanna Instruments™
BL20-2 |
20 l/h |
404.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
150 mm | |
180 mm | |
45 °C | |
4 kg |