Learn More
Gibco™ Dog BSEP Vesicles
Hunde-BSEP-Vesikel sind aus Insekten gewonnene aufgereinigte Plasmamembranen mit eingefügtem BSEP-Transportprotein (Gallensalz-Exportpumpe, ABCB11).
Marke:  Gibco™ GM0019
Artikelnummer. 10501051
  • 3010.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Unsere Hunde-BSEP-Vesikel können zur Beurteilung von Testverbindungen und Arzneimittelwechselwirkungen mit BSEP in In-vitro-Assays eingesetzt werden. BSEP ist ein ATP-bindender Kassetten-(ABC-)Transporter, der eine Schlüsselrolle bei der Gallensäure-Ausscheidung aus der Leber spielt.
Verwenden Sie Hunde-BSEP-Vesikel für Folgendes:
• Zur Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Transportern und Wirkstoffkandidaten
• Potenzialbewertung für durch Transporter vermittelte Arzneimittelwechselwirkungen
• Qualitativ hochwertige Ergebnisse mit einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis
Konzept hinter ABC-Transporter-Vesikeln
ABC-Transporter-Vesikel sind einfach zu verwendende, effiziente Reagenzien für die frühe Beurteilung von Substrat- und Wirkstoffwechselpotentialen bei Kandidatenmedikamenten. Während ABC-Transporter in der Regel den Export von Substraten aus Zellen heraus vermitteln, importieren Transporter, die auf diesen Von-innen-nach-außen-Vesikeln exprimiert werden, Substrate in die Vesikel. Es ist daher möglich, die Transportaktivität für Ihre Verbindung quantitativ zu bewerten, indem die in die Vesikel integrierte Menge bestimmt wird.
Klare und zuverlässige Ergebnisse
Die aus Sf9-Zellen vorbereiteten „Inside-Out“-Vesikel bieten ein hohes Maß an Transporteraktivität mit niedrigem Hintergrund und geben Ihnen ein klares Signal, wenn Ihre Verbindung ein Substrat oder Inhibitor eines bestimmten Efflux-Transporters ist.
Einzelheiten zum Transporter-Vesikel
Hunde-BSEP-Vesikel sind Teil einer größeren Gruppe von Transporter-Vesikeln, die als ABC-Transporter-Vesikel bekannt sind. Sie werden aus gereinigten Plasmamembranen hergestellt, die aus einem Insektenzellsystem isoliert sind (Sf9-Zellen, die mit Baculovirus transfiziert wurden) und BSEP exprimieren. Die Bewertung der Inhibitor-Aktivität neu entwickelter Verbindungen hin zum BSEP-vermittelten Transport von Gallensäuren (z. B. Taurocholat) kann einen Hinweis auf eine potenzielle Hepatotoxizität der Verbindungen geben.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
gefroren
Forschungsqualität
Hunde-Vesikel
Fläschchen
0.5 mL
Hund
Bei -80 °C lagern.
Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerXA8JX35 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberGM0019
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Dog BSEP Vesicles > Bei -80 °C lagern.