missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOG-1 / TMEM16A Rabbit, Clone: DG1/1487R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

234.00 CHF - 484.00 CHF

Spezifikation

Antigen DOG-1 / TMEM16A
Klon DG1/1487R
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15960708
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
55107-RBM7-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15970708
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
55107-RBM7-P1
100 μg
484.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

DOG-1 / TMEM16A
200μg/mL
Monoclonal
Rabbit
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
55107
Recombinant full-length human DOG-1 protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
∽114kDa
DG1/1487R
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_011543428
TMEM16A
IgG κ
Protein A/G Purified
Cell Surface and Cytoplasm
Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) or testicular germ cell tumor. Melanocytes in the basal layer of the epidermis and mast cells in the dermis of normal skin.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications