Learn More
DOG-1 / TMEM16A Rabbit, Clone: DG1/1487R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 55107-RBM7-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15960708
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
DOG-1 / TMEM16A
Cell Surface and Cytoplasm
DG1/1487R
Unconjugated
NP_011543428
Rabbit
∽114kDa
Protein A/G Purified
RUO
55107
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
TMEM16A
Recombinant full-length human DOG-1 protein
Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) or testicular germ cell tumor. Melanocytes in the basal layer of the epidermis and mast cells in the dermis of normal skin.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.