Learn More
Dodecylsulfat, Natriumsalz 85 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
35.12 CHF - 271.35 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 |
---|---|
Summenformel | C12H25NaO4S. |
Molekulargewicht (g/mol) | 288.38 |
MDL-Nummer | MFCD00036175 |
InChI-Schlüssel | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Natriumlaurylsulfat |
PubChem CID | 3423265 |
ChEBI | CHEBI:8984 |
IUPAC-Name | Natriumdodecylsulfat |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10761691
|
Thermo Scientific Acros
226141000 |
100 g | Kunststoffflasche |
35.12 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10002810
|
Thermo Scientific Acros
226145000 |
500 g | Kunststoffflasche |
69.65 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11964561
|
Thermo Scientific Acros
226140025 |
2.5 kg | Kunststofftrommel |
271.35 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 | |
288.38 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
3423265 | |
Natriumdodecylsulfat |
C12H25NaO4S. | |
MFCD00036175 | |
Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Natriumlaurylsulfat | |
CHEBI:8984 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Spezifikation
Dodecylschwefelsäure Natriumsalz | |
151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 | |
206,0 °C | |
Echt | |
C12H25NaO4S. | |
MFCD00036175 | |
Solubility in water: 130g/L (20°C). | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
85% |
Weiß bis gelb | |
Pulver oder Kristalle | |
>150°C | |
85% | |
CH3(CH2)11OSO3Na | |
Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Natriumlaurylsulfat | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
Natriumdodecylsulfat | |
3423265 | |
288.38 | |
Rein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Gefahr
- Dodecyl sulfate sodium salt
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.