Learn More
Dodecanal, 95 %, stab. mit 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11437487
Zum Warenkorb hinzufügen
Dodecanal, 95 %, stab. mit 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437487
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11437487
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15611.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kühl lagern
Dodecyl aldehyde is used as a fragrance agent. It is used as a common ingredient in perfumery. It's end applications include soap, detergent, beauty care product, household product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dodecylaldehyd wird als Duftstoff verwendet. Wird als üblicher Bestandteil in der Parfümerie verwendet. Zu den Endanwendungen gehören Seife, Waschmittel, Kosmetikprodukte und Haushaltsprodukte.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Alkohol und Propylenglycol. Unlöslich in Glycerin und Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-54-9
Summenformel C12H24O
Molekulargewicht (g/mol) 184.32
MDL-Nummer MFCD00007017
InChI-Schlüssel HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde
PubChem CID 8194
ChEBI CHEBI:27836
IUPAC-Name Dodecanal
SMILES CCCCCCCCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecanal
Namenshinweis stabilized with 250ppm BHT
Schmelzpunkt 12°C
Dichte 0.835
Siedepunkt 184°C to 186°C (100 mm)
Flammpunkt 101°C (214°F)
Prozentgehaltsbereich 95%
Brechungsindex 1.435
Menge 100 g
Beilstein 1703917
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol,alcohol,and propylene glycol. Insoluble in glycerol and water.
Formelmasse 184.32
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN13L002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog NumberA15611.36,A15611.22
ChargennummerT26K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog NumberA15611.36,A15611.22
ChargennummerY14J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberA15611.36,A15611.22
ChargennummerW12J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberA15611.36,A15611.22
ChargennummerR05J018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberA15611.36,A15611.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecanal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lauryl aldehyde
Name des Produkts
Dodecanal, 95 %, stab. mit 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals >